Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit hohlem Küken mit Glasgriff
Einzusetzen bei höheren Anforderungen an die Dichtheit.
Marke:  DWK Life Sciences 286458804
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10161831
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit hohlem DURAN™ Hahnküken sind gut geeignet bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit.
  • Geschliffene Absperrhahnhülse mit hohlem Glasküken mit Glasgriff
  • Hohe Dichtigkeit
  • Steigung 1:10
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
2.5 mm
Borosilicate Glass (3.3)
14.5 NS
50/Pk.
9 mm
ja
1.5 mm
Bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit; Verbau in Glasapparaturen und -geräten