Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit DURAN™ Rillenküken
Absperrhähne mit DURAN™ Rillenhahnküken.
Marke: DWK Life Sciences 286402402
181.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit DURAN™ Rillenhahnküken sind Absperrhähne, bei denen das DURAN™ Rillenhahnküken über den O-Ring gesichert wird.- Geschliffene Absperrhahnhülse komplett mit DURAN™ Rillenküken
- Sicherung des Hahnküken mittels O-Ring
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
1,5 mm | |
Boro 3.3 | |
10 NS | |
10 St./Packung |
7 mm | |
ja | |
1,5 mm | |
Anbringung an Glasapparaten und -geräten |