Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit DURAN™ Rillenküken
Absperrhähne mit DURAN™ Rillenhahnküken.
Marke:  DWK Life Sciences 286407409
168.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.16000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15834708
  • 177.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 23-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit DURAN™ Rillenhahnküken sind Absperrhähne, bei denen das DURAN™ Rillenhahnküken über den O-Ring gesichert wird.
  • Geschliffene Absperrhahnhülse komplett mit DURAN™ Rillenküken
  • Sicherung des Hahnküken mittels O-Ring
  • Steigung 1:10
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
Boro 3.3
21.5 NS
5/Packung
13 mm
ja
1,5 mm
Anbringung an Glasapparaten und -geräten