Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikon-Septumdichtung, wasserstoffvernetztes Silikon, für Septum-Piercings, Verwendung mit offener Schraubkappe
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT. Thermische Beständigkeit: 130 °C (Dampf) und 200 °C (Hitze). Das Silikon ist peroxidisch vernetzt. Beispielhafte Anwendungen: Einspritzen oder Entnehmen von Medien.
- Passend für Schraubverbindungsverschluss mit Bohrung aus PBT
- Kompatibel mit GL Flaschengewinden
- Peroxidisch vernetztes Silikon
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeitstransfer aus HPLC-Lösungsmittelflaschen, aseptische Reagenzienabgabe oder Kulturprobenahme mit einer Spritze und Nadel, Reservoir-Kappe für Laborgeräte. |
| Material | Silikon |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 18 |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |