Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gaswaschflasche, Aufsatz nach Drechsel
Artikelnummer. 11860620 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 St./Packung
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11860620 10 St./Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11860620 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 292282501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.20 CHF
    62.40 CHF / 10 Stück
    Sparen 12.80 CHF
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gaswaschflaschen dienen zur Reinigung von Gasen aufgrund einer Durchströmung durch eine geeignete Flüssigkeit.
Bei Gasfiltrationen bzw. -reinigungen werden Gaswaschflaschen benötigt, die aus einem Gaseinleitrohr, einer geeigneten Flasche sowie einer Gasaustrittsöffnung bestehen. In diesem Versuchaufbau wird das Gas gezwungen durch eine Flüssigkeit zu strömen bevor es freigesetzt wird. Das Gasverteilrohr wird hierzu in die Flüssigkeit getaucht, das Gas störmt durch diese hindurch und Verunreinigungen des Gases werden in der Flüssigkeit gebunden. Das Gas wird sozusagen gereinigt bzw. gewaschen. Durch eine Filterplatte im Gaseinleitrohr werden möglichst kleine Luftblasen erzeugt, die so eine möglichst große Kontaktfläche bilden.
  • Aufsatz nach Drechsel
  • Mit Schraubverbindungs-System
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Einzelteile können auch separat bestellt werden
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
Spezifikation
Material Silikon (VMQ)
Typ Einzelteile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung (Waschen) von Gasen mit Lösungsmitteln; Aufreinigung von Gasgemischen; Mit Schraubgewinde zum schnellen Austausch der Flaschen mit Flüssigkeit; Filterung
Menge 10 St./Packung