Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, konische Form, mit Glasküken
Der Scheidetrichter ermöglicht die Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten (Flüssig-Flüssig-Extraktion).
Marke:  DWK Life Sciences 242943602
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10379600
  • 90.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Ein Scheidetrichter besitzt die Form eines Spitzkolbens an dessen Spitze sich ein Ablasshahn befindet. Der Scheidetrichter dient zur Flüssig-Flüssig-Extraktion zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Stofftrennverfahren) und kann so auch für Reinigungsprozesse angewendet werden. Die Flüssigkeit mit der größeren Dichte sammelt sich im unteren Teil des Gefäßes und kann über den Ablasshahn abgelassen werden. Die aufgedruckte Skala ermöglicht eine genaue Volumenbestimmung.
  • Aufgrund der konischen Form sehr gut zur Phasentrennung geeignet
  • Mit Ablasshahn, Haltevorrichtung und Stopfen aus Kunststoff
  • Mit Glasküken
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
Boro 3.3, Polypropylen
Phasentrennung; Flüssig-Flüssig-Extraktion
10 mm
Autoklavierbar
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, konische Form, mit Glasküken > 250 ml