Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sedimentiergefäß, nach Imhoff, graduiert
Das kegelförmige Sedimentiergfäß nach Imhoff mit Graduierung erlaubt eine Quantifizierung von sich absetzenden Feststoffen aus einer Suspension (z.B. in Abwasser).
Marke: DWK Life Sciences 214015403
1097.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 6.29000kg
Beschreibung
Die Sedimentationsanalyse und so die Bestimmung der Wasserqualität z.B. in Abwasser und Regenwasser ist eine wesentliche Thematik in der Umweltanalytik. Aufgrund ihrer einfachen Handhabung werden für die Sedimentationsanalyse meist kegelförmige Sedimentiergefäße nach Imhoff (mit Graduierung) verwendet. Aus einer Suspension setzen sich Partikel unterschiedlicher Größe mit der Zeit am Gefäßboden ab und eine quantitative Auswertung kann durchgeführt werden.- Nach Imhoff
- Ringmarke bei 1000ml
- Skaleneinteilung und Fehlergrenzen siehe Tabelle
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
1000 mL | |
Sedimentation; Quantifizierung der Ablagerung von Feststoffen aus einer Suspension; Analyse der Wasserqualität in Bezug auf suspendierte Feststoffe; Wasseranalyse (Abwasser) | |
Borosilikatglas 3.3 | |
120 mm |