Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, SVL
Artikelnummer. p-7189140 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
SVL 15
SVL 22
SVL 30
SVL 42
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15804638
Marke: DWK Life Sciences 286266208
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Ansetzen.
Beim DURAN™ Glasgewinderohr mit SVL Gewinde handelt es sich um ein feineres Gewinde im Vergleich zum GL Gewinde, das ebenso zum Ansetzen an Glasapparaturen verwendet wird.Die Nenngröße bezieht sich auf den Kerndurchmesser am Gewinde.
  • Glasgewinderohr mit SVL Gewinde handelt es sich um ein feineres Gewinde im Vergleich zum GL Gewinde
  • Die Nenngröße bezieht sich auf den Kerndurchmesser am Gewinde
  • Sicheres und leichtes Verschließen sowie Lösen von Glas-Glaskomponenten
  • Fettfreies Arbeiten
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50/Packung
Artikelbeschreibung Zur Befestigung an Glasapparaten; Installation in Glasapparaten und -geräten
Verbindungsgröße 22 mm
Standard-Konusverbindung Nr. SVL 22
Wandstärke (metrisch) 1,8 mm