Beschreibung
Die Schraubkupplung besteht aus zwei Gewindekappen, die über ein flexibles Schlauchstück miteinander verbunden sind. Dieses Bauteil ermöglicht eine flexible Verbindung zweier Glasbauelemente.
- Zum flexiblen Verbinden von zwei Glasgewinden mit integrierter Silikon-Dichtung (VMQ)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PBT |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschluss von Glasgewinde |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Gewindegröße | GL 25 |