Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rollerflasche, für Zellkulturen, mit DIN-Gewinde, GL 45
Artikelnummer. 15251789 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 mL
3500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15251789
Marke: DWK Life Sciences 217726856
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rollerflaschen sind speziell für die Zell- und Virus-Massenproduktion konzipiert und besitzen eine größtmögliche horizontale und periphere Wachstumsfläche.
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Auf einer Rolleranlage werden Rollerflaschen liegend platziert und zur Zell- und Virus-Massenproduktion eingesetzt. Die Rollerflaschen haben eine größtmögliche horizontale und periphere Wachstumsfläche. Sie haben eine hervorragende optische Klarheit.
  • Die Flaschengröße ermöglicht Zell- und Virus-Massenproduktion
  • Mit DIN Gewinde und Schraubverschluss aus PP mit Dichtscheibe aus TPE für luftdichtes Verschließen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Massenproduktion von Zellen und Viren; Medienzubereitung und -kultivierung; Zubereitung von Kulturen; Flüssigkultur; Aufbewahrung und Transport von Flüssigkulturen
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge 2/Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 110 mm