Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rollrandflasche, ohne Verschluss
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Während einige Flaschen und Kolben für die Aufzucht von Mikroorganismen verwendet werden, nutzt man Rollrandflaschen vornehmlich für die Probennahme (z. B. in der Milchindustrie).
- Lieferung ohne Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme; Lagerung und Transport von Flüssigkulturen; Präparation von Nährmedien und Kultivierung; Lieferung ohne Verschluss |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Menge | 10 St./Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |