Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rollrandflasche, ohne Verschluss
Artikelnummer. 15201759 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15201759
Marke: DWK Life Sciences 214614404
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Rollrandflasche dient vornehmlich zur Probennahme.
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Während einige Flaschen und Kolben für die Aufzucht von Mikroorganismen verwendet werden, nutzt man Rollrandflaschen vornehmlich für die Probennahme (z. B. in der Milchindustrie).
  • Lieferung ohne Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme; Lagerung und Transport von Flüssigkulturen; Präparation von Nährmedien und Kultivierung; Lieferung ohne Verschluss
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 74 mm