Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ HPLC-Flasche, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45, graduiert
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
:
3,2 mm und Blinddichtungen aus Silikon
Beschreibung
Als fertiges System steht die DURAN™ HPLC-Flasche zur Verfügung. Sie besteht aus einer speziellen druck- und vakuumfesten Flasche und einem Schraubverschluss mit 4 Ports. Dadurch können 3 Stationen gleichzeitig aus einem Behältnis heraus beschickt werden. Parallel kann am vierten Ausgang ein steriler Druckausgleich angelegt werden.
- Einsatz verschiedener Schlauchdurchmesser (1,6 und 3,2 mm) möglich
- Nicht verwendete Ports können mit einem Blindverschluss versehen werden
- Ein steriler Druckausgleich ist optional erhältlich (Membranfilter 0,2 μm)
- Komplettsystem, bestehend aus DURAN™ pressure plus Flasche (druckfest von -1 bis + 1,5 bar Überdruck), GL 45 PP-Schraubverschluss mit 4 Anschlüssen (Ports), vier Schraubverschlüsse (schwarz, Gewinde M8) und Silikondichtungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zubehör |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Druck- und vakuumbeständige Flasche für HPLC-Anwendungen; Sicheres Übertragen von flüssigen Medien in einem geschlossenen und sterilen System; Lieferung von Lösungsmitteln an HPLC-Geräte |
| Material | Borosilikatglas (3.3), Polypropylen, Silikon |
| Menge | Je 1 |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen mit Silikondichtung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |