Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Hochtemperaturverschluss, mit Dichtscheibe, PSU Weiß
Artikelnummer. 13258039 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
GLS 80
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 13258039
Marke: DWK Life Sciences 1152921
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weißer GLS 80™ Weithals-Schraubverschluss aus PSU (Kappendichtung) mit tropffreiem PTFE-Ausgießring für GLS 80™-Flaschen.
Weißer GLS 80™ Weithals-Schraubverschluss aus PSU (Kappendichtung). Bei dem verwendeten Material handelt es sich um eine spezielle Zusammensetzung auf Basis eines Polyarylsulfons. Dadurch wurden die chemischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften des Materials deutlich verbessert und den Anforderungen im Labor angepasst. Durch die beidseitig beschichtete PTFE-Dichtung (Dichtscheibe: Platinvernetztes Silikon) kann die Flasche dicht verschlossen werden. Ein passender Ausgießring aus PTFE ist erhältlich und gestattet ein sauberes, tropfenfreies Arbeiten.
  • PSU-Kappen und die ETFE-Ausgießringe bieten eine höhere thermische und chemische Beständigkeit als vergleichbare Komponenten aus Polypropylen
  • Die zusätzliche 30 % Glasfaserverstärkung des PBT-Harzes verbessert Steifheit, Zugfestigkeit und Schlagfestigkeit der Schraubkappe
  • Die Schraubkappendichtung mit PTFE-beschichtetem Kappen-Septum sorgt für eine effiziente Abdichtung
  • Der passende Ausgießring aus ETFE gestattet ein tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ersatzdichtscheibe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probenahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand
Verbindungsgröße GLS 80
Menge 5/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 79 mm
Material PSU, PBT, ETFE