Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reduzierstück, Hülse/Kern
Reduktion von Hülse auf Kern.
Marke:  DWK Life Sciences 286542704
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15981601
  • 213.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Reduzierstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern.
  • Reduzierstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 St./Packung
Anschluss von zwei Komponenten mit Standard-Schliffmanschetten unterschiedlicher Größe
Sockel NS 19/26, Konus NS 14/23
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Reduzierstück, Hülse/Kern > Buchse NS 24/29, Kegel NS 19/26