Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reagenzflasche, Weithals, klar, ohne Stopfen
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Die klassischen mit einem Stopfen verschließbaren Reagenzflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ 1 Glas geformt und eignen sich zur Lagerung von flüssigen und festen Chemikalien sowie Reagenzien. Die Flaschen verfügen über einen weiten, konischen Schliff und entsprechen der ISO 4796-2. Der breitere Hals ist für die Handhabung von Pulvern besser geeignet. Der Glasstopfen bietet eine hervorragende Abdichtung, die den Inhalt vor Verdunstung, Oxidation und Verunreinigung schützt. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt.
- Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
- Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10.000 mL |
| Beschreibung | Hals mit Standard-Schliffverbindung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien, Arzneimitteln und Chemikalien; Lagerung hygroskopischer Flüssigkeiten und Arzneimittel; Transport und Versand von Mustern |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Menge | Je 1 |
| Durchmesser (metrisch) | 229 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |