Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standflasche Weithals
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Weithals-Reagenzflaschen.
Marke: DWK Life Sciences 211855409
Additional Details : Gewicht : 7.75000kg
Beschreibung
Die klassischen mit einem Stopfen verschließbaren Reagenzflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ 1 Glas geformt und eignen sich zur Lagerung von flüssigen und festen Chemikalien sowie Reagenzien. Die Flaschen verfügen über einen weiten, konischen Schliff und entsprechen der ISO 4796-2. Der breitere Hals ist für die Handhabung von Pulvern besser geeignet. Der Glasstopfen bietet eine hervorragende Abdichtung, die den Inhalt vor Verdunstung, Oxidation und Verunreinigung schützt. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt.- Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
- Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1000 mL | |
Storage of Air Sensitive Reagents, Pharmaceuticals, and Chemicals; Storage of Hygroscopic Liquids and Pharmaceuticals; Transport and Shipping of Samples | |
10/Pk. |
107 mm | |
Hals mit Normschliff und NS-Glasstopfen | |
Borosilikatglas (3.3) |