Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standflasche Enghals
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Enghals-Reagenzflaschen.
Marke:  DWK Life Sciences 211641701
Additional Details : Gewicht : 0.55000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15281649
Menge Preis
1 221.00 CHF / 10 Stück
6 203.01 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab
28-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die klassischen mit einem Stopfen verschließbaren Reagenzflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ 1 Glas geformt und eignen sich zur Lagerung von flüssigen und festen Chemikalien sowie Reagenzien. Die Flaschen verfügen über einen weiten, konischen Schliff und entsprechen der ISO 4796-2. Der breitere Hals ist für die Handhabung von Pulvern besser geeignet. Der Glasstopfen bietet eine hervorragende Abdichtung, die den Inhalt vor Verdunstung, Oxidation und Verunreinigung schützt. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt. Durch die Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards und hält über die gesamte Lebensdauer der Flasche.
  • Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Hals mit Normschliff
Storage of Air Sensitive Reagents, Pharmaceuticals, and Chemicals; Storage of Hygroscopic Liquids and Pharmaceuticals; Transport and Shipping of Samples; Storage of Hygroscopic Liquids and Pharmaceuticals