Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Premiumverschluss
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7189419 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 45
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11679808
Marke: DWK Life Sciences 891088679
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige Verschlüsse, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
Hochwertige Plastik-Schraubverschlüsse mit GL 25/GL 45 Gewinde, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. Die DURAN™ PURE Premium Schraubverschlüsse werden aus PFA mit einer hoch inerten PTFE-beschichteten Silikondichtung in Reinräumen hergestellt. Der Schraubverschluss ist für die Verwendung mit DURAN™ PURE GL 45 Flaschen entwickelt worden und mit den gängigen Autoklavier- und anderen Sterilisationsmethoden kompatibel. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. Die DURAN™PURE Premium Schraubverschlüsse sind mit den von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen.
  • Hohe Reinheit aufgrund der Herstellung in Reinräumen
  • Einzelchargenlieferung
  • Analysenzertifikat (CoA)
  • Visuelle und dimensionale Kontrolle
  • Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen
  • 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte
  • Extractables Bericht verfügbar
  • Drug Master File
  • USP <88> Klasse VI pharmazeutische Qualität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung von Pharmazeutika und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien
Material PFA, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone
Menge 5 Stück/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Durchmesser (metrisch) 51 mm