Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PTFE Adapter, NS 45/40 - GL 45, mit EPDM Dichtung
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der DURAN™ PTFE Adapter ist eine Ergänzung zum DURAN™ Filtriergerät und ermöglicht eine direkte Filtration in eine DURAN™ pressure plus+ Laborflasche. Der Adapter verbindet den Normschliff (NS) 45/40 des DURAN™ Filtriergerätes mit dem GL 45 Gewinde einer DURAN™ Laborflasche.
- Ermöglicht die direkte Filtration in eine DURAN™ pressure plus+ Laborflasche
- Verringerung des Kontaminationsrisikos, da kein zusätzlicher Umfüllschritt benötigt wird
- Der DURAN™ PTFE Adapter verbindet z.B. den Normschliffaufsatz (NS) 45/40 des DURAN™ Filtriergerätes mit dem GL 45 Gewinde einer DURAN™ Laborflasche
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filterung: Da während der Filtration in der Flasche ein Unterdruck entsteht, wird die Verwendung der DURAN™ Pressure plus+ Laborflasche empfohlen. |
| Passend für Schlauch-ID (metrisch) | 53 mm |
| Material | EPDM, PTFE |
| Menge | Je 1 |