Learn More
DWK Life Sciences PTFE-Adapterscheibe für DURAN™ Filtriergeräte, nur Adapterscheibe
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden in der Laborumgebung ist die Filtration, mit der verschiedene Medien getrennt oder aufgereinigt werden. Für diese Arbeiten werden Filter benötigt, deren Größe und Porosität je nach Anwendung ausgewählt werden. Büchnertrichter sind Zylinder mit einer integrierten großen Siebplatte. Ohne zusätzliches Filterpapier ist nur eine grobe Filtration möglich. Büchnertrichter können auch in der Vakuumfiltration eingesetzt werden. Das anliegende Vakuum beschleunigt die Filtration.
- Nahezu universell einsetzbar, da das Medium nur mit Glas und PTFE in Berührung kommt
- Der Trichter mit Skala vereinfacht die Dosierung und Analyse (graduierter Filterkopf)
- Neben der geschlitzten Filterplatte können dank des PTFE-Plattenhalters auch poröse Glasplatten mit verschiedenen Porositätsgraden verwendet werden
- Einfache und schnelle Reinigung von beiden Seiten dank auswechselbaren Filterplatten und PTFE-Adaptern
- Der bewährte DURAN™ Filterkolben und das PTFE-Schlauchverbindungsstück (geeignet für Röhrchen mit einem Innendurchmesser von 8 mm) ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Labor
- Die austauschbaren Platten und der PTFE-Adapter in Verbindung mit der Klemme ermöglichen einen schnellen Wechsel der Porositäten oder den Austausch von Filtern
- Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
- Aufgebrannter, äußerst haltbarer weißer Aufdruck
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verbinder | GL 14 |
| Beschreibung | Einzelteile |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Grob- und Feinfiltration; Filtration ohne Filterpapier; Filtrieren; Rückstandsanalyse; Analytische Filtration; Aufreinigung wässriger und organischer Lösungen; Partikelkontaminationsanalyse; Prüfung auf bakterielle Kontamination; Geeignet für GL 14-Schraubverschluss (Kat.- Nr. 29 227 05 08) |
| Menge | Je 1 |