Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Graduierte, transparente Laborflasche mit Weithals
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17966752 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3,5 L
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17966752 250 ml 10 Stück
17996752 500 ml 10 Stück
17926762 1 l 10 Stück
17906762 2 l 6 Stück
17936772 3,5 L 1 Stück
17966762 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17966752 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 218653685
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Multifunktionale Laborflaschen aus Glas mit breiter Öffnung und schützender Sicherheitsbeschichtung.
Die mit der Sicherheitsbeschichtung protect+ versehene Version der Flaschen vereint das Beste aus beiden Welten: Im Inneren befindet sich praktisch inertes Borosilikatglas des Typs I gemäß USP/EP 3.3, außen eine schützende Sicherheitskunststoffschicht. Die Flaschen werden aus hochreinem Klarglas oder außen bernsteinfarbenem Klarglas geformt, das anschließend mit einer durchscheinenden Polyamid-PA-12-Beschichtung versehen wird, um die Gefahren durch Glassplitter und Flüssigkeitsspritzer im Falle eines Bruchs zu verringern.
Die Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robuster Konstruktion sorgt für eine kosteneffiziente Nutzungsdauer. Die Flaschen verfügen über eine gut lesbare, abgestufte Volumenskala. Auf jeder Flasche ist ein Rückverfolgungscode aufgedruckt, der die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge ermöglicht. Das Bernstein DURAN™ Die Ausführung in Glasflaschen gewährleistet, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind. Der Schutz gegen UV-Licht erfüllt die internationalen USP/EP-Standards. Alle protect+ beschichteten Flaschen werden mit aufsteckbaren Schutzkappen geliefert, um das Innere der Flaschen während des Vertriebs vor Verunreinigungen zu schützen. Passende Schraubverschlüsse und Ausgießringe können separat bestellt werden. Erhältlich in einer breiten Palette von Flaschengrößen von 25 ml bis 5 l und Halsgrößen GL 25 bis GLS 80™ breites Maul.
  • Hergestellt aus Polyamid-beschichtetem DURAN™ Borosilikatglas 3.3
  • DURAN™ ist ein neutrales Glas, das gemäß der Norm als Glastyp I klassifiziert wird. USP , EP (3.2.1) und JP, und trifft ASTM Anforderungen gemäß E438, Typ I, Klasse A
  • Die Gefahren durch Glassplitter und Flüssigkeitsspritzer im Falle eines Bruchs verringern
  • Die äußere Polymerbeschichtung bietet Schutz vor Kratzern, Auslaufen* und Splittern* (*gilt nur für Flaschen mit einem Volumen von 2000 ml und weniger).
  • Die Polyamid-12-Sicherheitsbeschichtung weist eine hohe Chemikalienbeständigkeit auf.
  • Die Schutzbeschichtung sorgt für einen verbesserten und sichereren Halt
  • Die Beschichtung ist reinraumzertifiziert und vom Fraunhofer IPA geprüft. DEVICE™
  • Zertifiziertes, FDA- und EU-konformes, lebensmittelkonformes Beschichtungsmaterial
  • Sichere Lagerung und sicherer Versand von pharmazeutischen Wirkstoffpulvern mit hoher Wirkstoffkonzentration (HPAPIs)
  • Inklusive aufsteckbarer Staubschutzhaube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,5 oz.
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung von Medien und Reagenzien, sichere Lagerung und Versand von losen hochwirksamen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs), Proben- oder Erntesammelbehälter, Kultivierungsgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Transport und Versand, Flüssigkeitsbehälter
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 Flaschen
Sterilität Nicht steril
Gewicht (metrisch) 0.344 kg
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Zertifizierung/Konformität CoC
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 105 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussgröße 80
Durchmesser (metrisch) 95 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar