Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Premiumschraubverschluss, aus PFA, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung
Artikelnummer. p-7189323 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 45
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12816573
Marke: DWK Life Sciences 292482909
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Schraubverschluss mit Dichtung bietet eine höhere Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
Dank seines sehr resistenten Materials eignet sich der Premiumverschluss bestens für chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse. Aufgrund der sehr hohen Temperaturbeständigkeit ist er ideal für anspruchsvolle Sterilisationsverfahren, wie Heißluft- bzw. Trockenhitzesterilisation und Depyrogenisierung bei 260 °C. Die verwendeten Materialien entsprechen den Vorgaben der FDA/USP/EP und JP. Damit ist der Premiumverschluss besonders für den Einsatz in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie geeignet. Der Premiumverschluss ermöglicht aufgrund der PTFE-beschichteten Silikondichtscheibe ein dichtes Verschließen der Flasche und eignet sich besonders für die Lagerung und den Transport sensibler Füllgüter.
  • Auslaugen von Farbstoffen ausgeschlossen, da keine Farbzusätze enthalten sind
  • Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung
  • Ein passender Ausgießring aus PFA , der ein sauberes, tropfenfreies Arbeiten gestattet ist ebenso erhältlich wie eine Ersatzdichtscheibe (Platinvernetztes Silikon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ersatzdichtscheibe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Behälterdeckel zur Versorgung von Laborgeräten; Anschlussbaugruppen für Spinnkolben und Zellkulturgefäße; Einzelanschlussentlüftung zum Autoklavieren von Medien in großen Flaschen; Transport und Versand
Material PFA, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Durchmesser (metrisch) 43,1 mm