Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pulvertrichter, mit kurzem, weitem Stiel
Ein Pulvertrichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen von Feststoffen und Pulvern.
Marke: DWK Life Sciences 213546107
55.48 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.40100kg
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.- Mit kurzem und weitem Stiel
- Durch großen Stieldurchmesser geeignet zum Umfüllen von Feststoffen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
200 mm | |
ja | |
Je 1 |
Boro 3.3 | |
Übertragung von pulverförmigen Substanzen und Granulaten; Verschütten von Substanzen wird verhindert; transferieren |