Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pulvertrichter, mit kurzem, weitem Stiel
Artikelnummer. 10433721 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10433721 160 mm 1 Stück
11757981 70 mm 10 Stück
11767981 100 mm 10 Stück
11716828 55 mm 10 Stück
11726828 80 mm 10 Stück
11786948 120 mm 10 Stück
10495831 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10433721 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 213545505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.15 CHF
    31.32 CHF / 1 Stück
    Sparen 8.83 CHF
    21% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Pulvertrichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen von Feststoffen und Pulvern.
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.
  • Mit kurzem und weitem Stiel
  • Durch großen Stieldurchmesser geeignet zum Umfüllen von Feststoffen
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 160 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung von pulverförmigen Substanzen und Granulaten; Verschütten von Substanzen wird verhindert; transferieren
Menge Je 1