Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kunststoff-Stopfen, Polyethylen Weiß, achteckig
Der Kunststoffstopfen eignet sich für Kolben und Flaschen mit Glasschliff.
Marke:  DWK Life Sciences 292040603
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15232119
  • 13.65 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Stopfen mit achteckigem Oberteil aus Polyethylen-Kunststoff. Entspricht DIN 12254. Weiß mit blauer Einlage.
  • Hergestellt aus Polyethylen
  • Achteckige Stopfenform
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung von Reagenzien und Chemikalien
10 St./Packung
Nein
ST 14/23
Polyethylen