Beschreibung
Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala. Der Philippsbecher unterscheidet sich vom zylindrischen Becherglas durch seine leicht konische Form. Dank seiner Form wird der Philippsbecher vorallem für viskose Flüssigkeiten verwendet.
- Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 86 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtern, Heizen, Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |