Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Petrischale, gepresst
Artikelnummer. 15585016 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
100 x 15 mm
100 x 20 mm
Typ:
mit Drittelteilung
mit Halbteilung
mit Viertelteilung
ohne Teilung
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15585016
Marke: DWK Life Sciences 217544606
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Petrischalen werden für die Kultivierung von Bakterien, Hefen, Pflanzen- und Tierzellen auf festen Medien verwendet.
Die Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium erfolgen, das in eine flache, runde, transparente Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) gelegt wird. Durch das Festgel wird das Mischen der Mikroorganismen verhindert und größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) können wachsen. DURAN™ Petrischalen werden aus Borosilikatglas 3.3 in einem speziellen Herstellungsverfahren hergestellt. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Verteilung des Kulturmediums und garantieren eine verzerrungsfreie Sicht. Die Deckel der DURAN™ Petrischalen ruhen direkt auf dem unteren Teil und verhindern so Turbulenzen des hervorstehenden Luftraums. Dies eignet sich gut für Reaktionen mit langen Inkubationszeiten, bei hohen Temperaturen oder mit empfindlichen Kulturmedien.
  • Erleichterte fraktionierte Verdünnungsverschmierungen durch Unterteilung (in 2, 3 oder 4 Teile)
  • Erhältlich als mit zwei, drei oder vier Sektionen oder ohne Sektionierung
  • Gepresst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ ohne Teilung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultivierung auf verschiedenen Kulturmedien gleichzeitig unter den gleichen Bedingungen; Wachstum und Kultivierung von Mikroorganismen; Kultivierung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 100 x 15 mm