Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Petrischale, gepresst
Petrischalen dienen der Kultivierung von Bakterien, Hefen, pflanzlichen und tierischen Zellen auf festen Medien.
Marke: DWK Life Sciences 217504808
125.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.81000kg
Beschreibung
Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium stattfinden, welches in eine flache, runde, durchsichtige Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) eingebracht ist. Aufgrund des festen Gels wird eine Durchmischung der Mikroorganismen verhindert und es können größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) wachsen. DURAN™ Petrischalen werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Nährbodenverteilung und gewährleisten eine verzerrungsfreie Durchsicht. Die Deckel der DURAN™ Petrischalen liegen direkt auf dem Unterteil auf und verhindern so eine Verwirbelung des überstehenden Luftraums. Dies eignet sich gut für Reaktionen mit langen Inkubationszeiten, bei hohen Temperaturen oder mit empfindlichen Kulturmedien.- Erleichterter fraktionierter Verdünnungsausstrich durch die Teilung (in 2, 3 oder 4 Teile)
- Mit Halb-, Drittel- und Viertelteilung und ohne Teilung erhältlich
- Gepresst
Specifications
Autoklavierbar | |
mit Halbteilung | |
10 St./Packung |
Borosilikatglas (3.3) | |
Kultivierung auf verschiedenen Kulturmedien gleichzeitig unter den gleichen Bedingungen; Wachstum und Kultivierung von Mikroorganismen; Kultivierung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur | |
100 mm |