Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laborflaschen Ausgießring, PP
Artikelnummer. p-7189293 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
GL 45
Farbe:
blau
gelb
grau
grün
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10474472
Marke: DWK Life Sciences 1089911
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Schraubverschluss mit zuverlässiger Dichtung.
Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Gelb und Grau mit farblich passenden Ausgießringen. Das Auseinanderhalten von Medien wird vereinfacht, Vertauschen von Schraubverschlüssen und ein Verschleppen von Substanzen ist praktisch ausgeschlossen.
  • Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
  • Mit Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen
  • Die deutliche Kennzeichnung verhindert ein Vertauschen von Verschlüssen und damit die Verschleppung von Substanzen
  • Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe grün
Beschreibung Ausgießring
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Medien; Farbcodierung und -kennzeichnung
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Produkttyp Flaschenausgießring
Verschlusstyp Schraubkappe