Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Originale Laborflasche, bernsteinfarben, mit DIN 168-1 Gewinde, USP / EP (3.2.1) Lichtdurchlässigkeit, abgestuft
Artikelnummer. 11679918 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
150 ml
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 ml
3500 ml
5000 mL
10.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11679918 500 ml 10 Stück
11639918 150 ml 10 Stück
11699918 750 ml 10 Stück
11649928 3500 ml 1 Stück
13137256 100 mL 10 Stück
11689908 25 ml 10 Stück
11609928 1000 mL -
11659918 250 mL 10 Stück
11629928 2000 ml 10 Stück
11669928 10.000 ml 1 Stück
11609918 50 ml 10 Stück
15379849 10 ml 10 Stück
11659928 5000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11679918 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 218064455
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DURAN™ Originale Laborflasche, Bernstein, mit DIN 168-1 Gewinde, USP / EP (3.2.1) Lichtdurchlässigkeit, graduiert. DURAN™ Ursprüngliche Laborflasche, Bernstein, mit DIN 168-1 Gewinde, USP / EP (3.2.1) Lichtdurchlässigkeit, Graduiert, ist der Goldstandard für multifunktionale Glaslaborflaschen. Hergestellt aus
DURAN™ Die originalen GL-Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard der multifunktionalen Laborflaschen geworden. Die Flaschen werden aus hochreinem, bernsteinfarbenem Aluminium des Typs I nach USP/EP geformt. DURAN™ Borosilikatglas 3.3, bekannt für seine hervorragende Wärmeleistung und hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Angriffen. Eine Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robusten ISO Die Konstruktion 4796-1 gewährleistet eine lange Lebensdauer. Die Zugabe einer verschmolzenen, externen bernsteinfarbenen Schicht sorgt dafür, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind. Der Schutz gegen UV-Licht erfüllt die internationalen USP/EP-Standards und hält die Lebensdauer der Flasche aufrecht. Die bernsteinfarbenen Flaschen verfügen über eine gut lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Markierungsfeld aus permanentem weißen Emaille. Permanenter Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit von Herstellungschargen. DURAN™ Die originalen bernsteinfarbenen Flaschen werden wahlweise mit oder ohne dem ikonischen blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für Temperaturen bis zu 140 °C °geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig °autoklavierbar.
  • Standardisiertes GL-Gewinde und passendes Kappensystem für besonders dichte Abdichtung und einfaches, sauberes Ausgießen
  • UV-Schutz bis ca. 500 nm durch äußere Färbung
  • Die ausschließliche äußere Farbanwendung gewährleistet, dass die Innenflächen einen einheitlichen Standard aufweisen. DURAN™ Glaseigenschaften
  • Sehr haltbare und chemikalienbeständige bernsteinfarbene
  • Mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropffreies Ausgießen und sauberes, sicheres Arbeiten
  • Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
  • Eingebrannt, äußerst haltbarer weißer Keramikdruck
  • Größen 10 und 25 ml mit speziell geformtem Glasrand für verbessertes Ausgießen, sodass ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff nicht erforderlich ist
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Bernstein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung lichtempfindlicher Materialien; Lagerung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien; Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß
Enthält Blauer Polypropylen-Schraubverschluss und Ausgießring
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 10/Pk.
Menge 10 St./Packung
Sterilität Nicht steril
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Verschlussfarbe Blau
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Schraubgewinde
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Höhe (metrisch) 181 mm
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße GL 45
Durchmesser (metrisch) 86 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Laborflasche