Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Präparatenkasten, mit aufgeschliffener Glasplatte
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.Ausstellungsgläser und Präparatekästen dienen zur Aufbewahrung und Lagerung von Materialien und finden oft in Ausstellungen Anwendung. Hier können die gezeigten Objekte konserviert und anschließend betrachtet werden ohne diese zu berühren.
- Durch den präzisen Schliff an Glasplatte und Gefäßunterteil wird ein dichtes Verschließen ermöglicht
- Aufliegende Platte
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 100 x 60 x 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausstellung von Proben; Aufbewahrung |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Menge | 10 St./Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |