Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mehrzweckzylinder, mit rundem Fuß, ohne Teilung
Artikelnummer. 15231729 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
180 mL
220 mL
280 mL
380 mL
420 mL
450 mL
530 mL
770 mL
1250 mL
1650 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15231729 280 mL 10 Stück
11746998 380 mL 10 Stück
15201729 180 mL 10 Stück
15804508 220 mL 10 Stück
15211729 420 mL 10 Stück
15221729 530 mL 10 Stück
15241729 450 mL 10 Stück
15251729 1650 mL 10 Stück
10334261 770 mL 1 Stück
15261729 1250 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15231729 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 213985201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zylinder ohne Graduierung können zum Mischen von Komponenten verwendet werden.
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.Zylinder ohne Graduieren können zum Mischen von Komponenten verwendet werden.
  • Rau abgeschliffener Rand
  • Mit rundem Fuß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten
Kapazität (metrisch) 280 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Menge 10 St./Packung