Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Anschluss-System GL 45, GL 45, 2 Steckoliven, für peristaltische Schläuche , 2, 3, 4, oder 5 Steckoliven, GL 45, Schraubverschluss, aus PBT, rot
Artikelnummer. p-7189366 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Anschlusskappe (2-fach)
Anschlusskappe (3-fach)
Anschlusskappe (4-fach)
Anschlusskappe (5-fach)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16454954
Marke: DWK Life Sciences 292632806
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
2, 3 , 4 oder 5 port Anschlusskappen für GL 45 DURAN™Flaschen.
Das wiederverwendbare DURAN™ GL 45-Anschlusskappensystem ist ideal für den aseptischen Flüssigkeitstransfer in oder aus DURAN™ Flaschen mit Peristaltikpumpenschläuchen. Die Schraubverschlüsse passen für alle DURAN™ Original GL 45-Laborflaschen mit 100 ml und größer Die Schlauchverbinder mit Schlauchtülle (4,2 mm Außendurchmesser) sind für enge peristaltische Pumpenschläuche aus PBT mit einem Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8 inch) geeignet.
  • Die Kappen verfügen über ein GL 45-Gewinde, das auf DURAN™ Flaschen passt
  • Die Schlauchverbinder mit Stecktülle sind für Peristaltikschläuche aus PBT mit einem Innendurchmesser von 4,2 mm geeignet
  • Erhältlich mit 2, 3, 4 oder 5 Schlauchanschlüssen aus Edelstahl 316L
  • Bei 121 oder 134 °C autoklavierbar
  • Baumaterialien sind als für den Lebensmittelkontakt zugelassen zertifiziert
  • Wiederverwendbar mit langer Lebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medienversorgung für kleine Bioreaktoren; Fed-Batch-Bioreaktor; Perfusionsschaltung für Zellkulturen; Oxygenierung/Belüftung sehr kleiner Proben; Einsatz in einem chemischen Mikroreaktor
Produkttyp Anschlusskappe (2-fach)