Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mischzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse B, weiße Skala, mit Strichteilung, Normschliff und Polyethylen-Achtkantstopfen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
DURAN™ Mischzylinder dienen zum Verdünnen von Lösungen und zum Mischen von mehreren Komponenten im vorgegebenen Mengenverhältnis. Die Mischzylinder der Klasse B besitzen eine Strichteilung sowie eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO.
- Die Justierung erfolgt auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders
- Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden
- Lieferung mit Polyethylen-Achtkantstopfen
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
Spezifikation
Spezifikation
| Toleranz | ±0,2 mL |
| Material | Boro 3.3, Polyethylen |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Außendurchmesser (metrisch) | 14 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden |
| Enthält | 2/Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Max. Temperatur | 250 °C |