Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mischzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse B, weiße Skala, mit Strichteilung, Normschliff und Polyethylen-Achtkantstopfen Artikelnummer.: 10469342
Verfügbar ab: 08-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00 CHF
    230.29 CHF / 1 Stück
    Sparen 26.71 CHF
    10% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Mischzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse B, weiße Skala, mit Strichteilung, Normschliff und Polyethylen-Achtkantstopfen
Artikelnummer. 10469342 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
2000 mL, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10469342
Marke: DWK Life Sciences 216186307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00 CHF
    230.29 CHF / 1 Stück
    Sparen 26.71 CHF
    10% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-12-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DURAN™ Mischzylinder dienen zum Verdünnen von Lösungen und zum Mischen von mehreren Komponenten im vorgegebenen Mengenverhältnis.
DURAN™ Mischzylinder dienen zum Verdünnen von Lösungen und zum Mischen von mehreren Komponenten im vorgegebenen Mengenverhältnis. Die Mischzylinder der Klasse B besitzen eine Strichteilung sowie eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO.
  • Die Justierung erfolgt auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders
  • Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden
  • Lieferung mit Polyethylen-Achtkantstopfen
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Toleranz ±20 mL
Material Boro 3.3, Polyethylen
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Außendurchmesser (metrisch) 85 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
Enthält 1/Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 250 °C
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Mischzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse B, weiße Skala, mit Strichteilung, Normschliff und Polyethylen-Achtkantstopfen >