Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologie-Flasche, ungeschliffen, Weithals
Product Code. 15251659 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
15251659 250 mL 10 Stück
10261701 5000 mL 1 Stück
10211801 20.000 mL 1 Stück
11702919 500 mL 10 Stück
11800690 1000 mL 10 Stück
10363351 2000 mL 10 Stück
10313451 10.000 mL 1 Stück
15241659 100 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15251659 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 211813601
Add to basket
Add to basket
Kulturflaschen mit Weithals zur Verwendung mit Gummistopfen
Die Kulturflaschen werden geformt aus DURAN™ Borosilikatglas Typ 1 3.3, und eignen sich zur Herstellung von Nährmedien oder zur Kultivierung von Mikroorganismen. Die Flaschen entsprechen den geltenden Bestimmungen. ISO 4796-2 und verfügen über einen breiten, konischen, ungeschliffenen Hals zur Verwendung mit Gummistopfen. Geeignet für die Autoklavierung bei 121 oder 134 °C °oder für die Sterilisation mit trockener Hitze.
  • Breiter Hals für Gummistopfen
  • Breiter Hals für einfacheres Befüllen und Reinigen
  • Code zurückverfolgen
  • Aufgebrannter, äußerst haltbarer weißer Aufdruck
  • Autoklavierbar bei 121 °C oder 134 °C
  • Lieferung ohne Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 250 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 70 mm