Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologie-Flasche, ungeschliffen, Weithals
Artikelnummer. 10363351 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10363351 2000 mL 10 Stück
10261701 5000 mL 1 Stück
10211801 20.000 mL 1 Stück
15251659 250 mL 10 Stück
11702919 500 mL 10 Stück
11800690 1000 mL 10 Stück
10313451 10.000 mL 1 Stück
15241659 100 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10363351 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 211816307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00 CHF
    471.37 CHF / 10 Stück
    Sparen 73.63 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 15-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kulturflaschen mit Weithals zur Verwendung mit Gummistopfen
Die Kulturflaschen werden geformt aus DURAN™ Borosilikatglas Typ 1 3.3, und eignen sich zur Herstellung von Nährmedien oder zur Kultivierung von Mikroorganismen. Die Flaschen entsprechen den geltenden Bestimmungen. ISO 4796-2 und verfügen über einen breiten, konischen, ungeschliffenen Hals zur Verwendung mit Gummistopfen. Geeignet für die Autoklavierung bei 121 oder 134 °C °oder für die Sterilisation mit trockener Hitze.
  • Breiter Hals für Gummistopfen
  • Breiter Hals für einfacheres Befüllen und Reinigen
  • Code zurückverfolgen
  • Aufgebrannter, äußerst haltbarer weißer Aufdruck
  • Autoklavierbar bei 121 °C oder 134 °C
  • Lieferung ohne Verschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 133 mm