Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologieflasche, schmaler Hals, ungemahlen
Artikelnummer. 12810804 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
25 ml
5000 mL
500 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12810804 20.000 mL 1 Stück
10246792 5000 mL 1 Stück
10655331 10.000 mL 1 Stück
11609858 500 mL 10 Stück
11619858 1000 mL 10 Stück
11699848 100 mL 10 Stück
11629858 2000 mL 10 Stück
11777961 250 mL 10 Stück
11679848 25 ml 10 Stück
11689848 50 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12810804 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 211619102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 CHF
    492.58 CHF / 1 Stück
    Sparen 77.42 CHF
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kulturflaschen mit Enghals zur Verwendung mit Gummistopfen
Die Kulturflaschen werden geformt aus DURAN™ Borosilikatglas Typ 1 3.3, und eignen sich zur Herstellung von Nährmedien oder zur Kultivierung von Mikroorganismen. Die Flaschen entsprechen den geltenden Bestimmungen. ISO 4796-2 und verfügen über einen schmalen, konischen, ungeschliffenen Hals zur Verwendung mit Gummistopfen. Geeignet für die Autoklavierung bei 121 oder 134 °C °oder für die Sterilisation mit trockener Hitze.
  • Schmaler Hals für Gummistopfen
  • Code zurückverfolgen
  • Autoklavierbar bei 121 °C oder 134 °C
  • Lieferung ohne Verschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20.000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß
Enthält mit Druck
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 288 mm