Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikro-Eintauchfilter, für umgekehrte Filtration
Der Mikro-Eintauchfilter eigent sich zum Absaugen von überstehenden Lösungen in Kleinstmengen (Klärfiltration).
Marke: DWK Life Sciences 258571205
315.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Filtrationen sind auf unterschiedlicheste Art und Weise möglich. Eine Filtrationsvariante bei vermindertem Druck ist die Klärfiltration, bei der größere Flüssigkeitsmengen zu filtrieren sind. In dieser Methode lässt man den Niederschlag absetzen und saugt die darüberstehende Flüssigkeit durch einen Eintauchfilter ab. Es kann sich so kaum ein Filterkuchen bilden, der den Filter verstopft und die Filtriergeschwindigkeit mindern könnte.- Für umgekehrte Filtration
- Die Gewinnung des klaren Filtrats (nicht des Feststoffanteils) steht im Vordergrund
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Porosität 2 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Klärfiltration; Extraktion des klaren Filtrats (nicht des Filtrats); Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung | |
10 St./Packung |