Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikro-Filternutsche
Mikro-Filternutschen sind Filter, mit denen Lösungskleinstmengen filtriert werden können.
Marca: DWK Life Sciences 258575404
401.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Detalles adicionales : Gewicht : 0.05000kg
Descripción
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden. Filternutschen besitzen einen Glassinterboden, der als Filtermedium dient und kein weiteres Filterpapier bedarf.- Aufgrund der Filtergröße für Filtrationen von Kleinstmengen geeignet
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Especificaciones
10 mm | |
Boro 3.3 | |
Filtration sehr kleiner Mengen; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung | |
10 St./Packung |
2 mL | |
ja | |
4 |