Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikro-Filternutsche
Mikro-Filternutschen sind Filter, mit denen Lösungskleinstmengen filtriert werden können.
Marke:  DWK Life Sciences 258575207
356.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11830710
  • 375.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden. Filternutschen besitzen einen Glassinterboden, der als Filtermedium dient und kein weiteres Filterpapier bedarf.
  • Aufgrund der Filtergröße für Filtrationen von Kleinstmengen geeignet
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
Boro 3.3
Filtration sehr kleiner Mengen; Filtration bei reduziertem Druck; qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Filterung
10 St./Packung
2 mL
ja
2