Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Langschliff-Hülse, geschliffen
Artikelnummer. 15874818 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15874818
Marke: DWK Life Sciences 286546209
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Schliffverbindungen im Hoch-Vakuum-Bereich.
DURAN™ Hülsen in der Langschliffvariante werden häufig im Hoch-Vakuum-Bereich eingesetzt.
  • Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
  • Aufgrund der größeren Schlifffläche zur Verwendung im Hochvakuum-Bereich geeignet
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50/Packung
Artikelbeschreibung Einsatz im hohen Vakuumbereich; Installation in Glasvorrichtungen und -geräten
Verbindungsgröße 28 mm
Wandstärke (metrisch) 2 mm