Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Langschliff-Hülse, geschliffen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
DURAN™ Hülsen in der Langschliffvariante werden häufig im Hoch-Vakuum-Bereich eingesetzt.
- Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
- Aufgrund der größeren Schlifffläche zur Verwendung im Hochvakuum-Bereich geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Artikelbeschreibung | Einsatz im hohen Vakuumbereich; Installation in Glasvorrichtungen und -geräten |
| Verbindungsgröße | 33 mm |
| Wandstärke (metrisch) | 2 mm |