Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Liebig-Kühler, (West-Kühler), mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven
Artikelnummer. 10756921 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Länge (metrisch):
160 mm
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Nr. Länge (metrisch) Packungsgröße
10756921 NS 14/23 160 mm 1 Stück
10325441 NS 29/32 250 mm 1 Stück
10243171 NS 14/23 250 mm 1 Stück
10365391 NS 24/29 250 mm 1 Stück
10480493 NS 24/29 400 mm 1 Stück
10080051 NS 29/32 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10756921 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 242516107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.80 CHF
    46.77 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.03 CHF
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Liebigkühler eignet sich zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen (Destillation).
Der Liebigkühler ist einer der bekanntesten Kühlerarten und dient zur Destillation von Reaktionsgemischen. Der Kühler ist ein Rohr mit Normschliffen an beiden Enden und einem Glasmantel. Das Kühlwasser durch den Mantel im Gegenstromprinzip geleitet um die Kühlleistung zu erhöhen.
  • Geringe Kühlfläche und somit relativ geringe Kühlleistung
  • Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Produktkondensator für Destillattrennungen; Destillation; Gegenstromkühlung; Condestandard-Schliffverbindungen von 250 mm Länge (mit Normschliffverbindung 14/23, Normschliffverbindung 24/29 und Normschliffverbindung 29/32) und 400 mm (mit Normschliffverbindung 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm
Länge (metrisch) 160 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Nr. NS 14/23
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, Polypropylen, Silikon