Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rührwelle, austauschbar, massiv
Artikelnummer. 15884638 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Typ:
geschliffen
poliert
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15884638
Marke: DWK Life Sciences 286305701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einsatz alternativ zu Magnetrührern bei hohen Viskositäten oder hohen Rührgeschwindigkeiten.
Massive DURAN™ KPG™ Rührwellen werden zur Weiterverarbeitung zu verschiedensten Rührern verwendet. Sie sind in den Qualitäten geschliffen und poliert erhältlich. Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
  • Massiv
  • In polierter und geschliffener Ausführung verfügbar
  • Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50/Packung
Artikelbeschreibung Rühren von Reaktionslösungen mit hohen Viskositäten oder hohen Rührgeschwindigkeiten; Zur Weiterverarbeitung zu verschiedenen Rührformen und -typen
Typ geschliffen