Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™-Rührerwelle, Ø 10 mm, austauschbar, WS
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Typ:
Länge:320 mm
Länge:370 mm
Länge:410 mm
Länge:440 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
KPG™-Rührwerke bestehen aus einer KPG™-Rührwelle und einer KPG™-Lagerhülse. KPG™-Lagerteile sind mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit gearbeitet. Die festgelegten Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung werden durch sorfältige Kontrollen eingehalten. Dadurch ist die Austauschbarkeit der KPG™-Lagerhülsen und KPG™-Rührwellen gewährleistet. Durch das geringe Lagerspiel zwischen den Laufflächen sind bei geeigneter Schmierung nahezu absolute Abdichtung und völlig ruhiger Lauf zu erreichen. KPG™-Rührwerke sind eine Alternative zu Magnetrührern und werden bei Reaktionsgefäße eingesetzt, die von unten nicht zugänglich sind, wenn sehr viskose Reaktionsgemische gerührt werden sollen oder ein hohe Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
- Mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit innerhalb festgelegter Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung gearbeitet
- Lauffläche geschliffen und poliert
- Austauschbar
- Ø 10 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Artikelbeschreibung | Rühren bei hoher Rührgeschwindigkeit |
| Typ | Länge:370 mm |
| Verbindungsgröße | 25 |