Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, flach, DG-geschliffen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
Beschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen werden zum Verschließen von Laborgeräten wie Messkolben, Mischzylindern, Schliffkolben, etc. verwendet. DURAN™ Sechskanthohlstopfen gibt es in 2 Standardvarianten- spitz- flachGrößen analog zu DURAN™ Kegelschliffen.Schliffqualität: DG = Diamant Geschliffen
- Flach
- Diamant-geschliffen
- Hohlglasstopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verschluss von Gefäßen mit Normschliff |
| Menge | 100/Packung |
| Größe | NS 14/23 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Boro 3.3 |