Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Anschluss-System Weithals, Schraubverschluss GLS 80™, 4-Ports, GL 18 Gewinde
Shop All DWK Life Sciences Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Innendurchmesser (metrisch):
3,2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Flexibles GLS 80™ Kappenverbindungssystem für den Einsatz von halbstarren Schläuchen, passend für DURAN™ GLS 80™ Labor- und Medienflaschen. Fünf verschiedene Schlauchdurchmesser (3.2 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm and 12.0 mm) können angeschlossen werden. Steriler Druckausgleich durch Membran lter möglich. Nicht verwendete Ports können mit einem Blindverschluss versehen werden. Beispielhafte Anwendungen: Sicherer Transfer von üssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems.
- Das flexible Baukastensystem ermöglicht ein individuelles Kombinieren der verschiedenen Komponenten je nach Bedarf und Anwendung
- Fünf verschiedene Schlauchdurchmesser (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm und 12,0 mm) können angeschlossen werden
- NS 29/32-Anschluss in der Mitte für dichten Verschluss
- Steriler Druckausgleich durch Membranfilter möglich
- Nicht verwendete Ports können mit einem GL 18 Blindverschluss versehen werden
- Kompatibel mit allen GLS 80 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
Specifications
Specifications
| Durchmesser (metrisch) | 87 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3,2 mm |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeitstransfer, Flüssigkeitszufuhr in Bioreaktoren, Lieferung von Reagenzien an Instrumente, Photo-Bioreaktor |
| Gewindegröße | GL 18 |
| Menge | Je 1 |