Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Rührreaktor Weithals, verwendete Materialien: PP / PTFE / PEEK / Edelstahl
Artikelnummer. 10733767 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10733767
Marke: DWK Life Sciences 1200381
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Einfach zu bedienendes GLS 80™ Laborflaschen-Rührreaktor-System mit Schlauchanschlüssen für den Einsatz mit Magnetrührern.
Der DURAN™ Rührreaktor ist geeignet für verschiedenste Mischprozesse in Laboratorien, z. B. für die Mischung von Flüssigkeiten oder das Lösen von Feststoffen. Die vorhandenen Anschlüsse erlauben während der Mischung weitere Medien in die Flasche einzubringen oder zu entnehmen. Der gesamte Aufbau ist autoklavierbar und somit auch im biologischen Bereich z. B. für einfache Fermentationsprozesse anwendbar. Mithilfe von Komponenten des DURAN™ Anschluss-Systems können zusätzliche Medienflaschen angeschlossen oder ein steriler Druckausgleich ermöglicht werden.
  • Die variable Rührwelle ist für 500 und 1000 ml DURAN™ GL 45 Laborglasflaschen einsetzbar und ermöglicht eine deutlich verbesserte Durchmischung
  • Einbringen von Schläuchen mit Durchmesser zwischen 1,6 und 6,0 mm möglich
  • Die vorhandenen Anschlüsse (2 x GL 14; 2 x GL 18) erlauben während des Mischvorgangs weitere Medien in die Flasche einzubringen oder zu entnehmen
  • Einsatz von handelsüblichen Magnetrührern bis 500 U/min möglich
  • Kompatibel mit den bewährten DURAN™ Anschluss-Systemen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einfacher, kostengünstiger Bioreaktor; einfacher Rührreaktor für kontinuierlichen Fluss; Mischen von Flüssigkeiten; Foto-Bioreaktor
Material PP, PTFE, PEEK, Edelstahl
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Verschlussmaterial Polypropylen, PTFE, PEEK, Edelstahl